2,4-Dimethyl-3-pentanon ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136867-100ML 136867-500ML
SIAL136867-100MLEA 47.6 EUR
SIAL136867-100ML SIAL136867-500ML
2,4-Dimethyl-3-pentanon ≥98%, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-3-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008918
CAS-Nummer: 565-80-0
EINECS: 209-993-7
UN: 1987
ADR: 3,III