2-Ethyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isohexylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E14659-100ML E14659-500ML
SIALE14659-100MLEA 60.9 EUR
SIALE14659-100ML SIALE14659-500ML
2-Ethyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004744
CAS-Nummer: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III