2-Methyl-1-Propanol 99+%, Spektralphotometrische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: iso-Butylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol
167700010 167705000
ACRO167700010EA 97.6 EUR
ACRO167700010 ACRO167705000
2-Methyl-1-Propanol 99+%, Spektralphotometrische Qualität
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 330 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %