2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: iso-Butylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol

412655000 412650025
ACRO412655000EA 46.2 EUR
ACRO412655000 ACRO412650025
2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3945 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR