2-Methyl-1-Propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Butylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol
B23091.0F
B23091.AP
B23091.0FEA
101
EUR
B23091.0F
B23091.AP
2-Methyl-1-Propanol ≥99%
2-Methyl-1-Propanol
Purity: 99%
CAS No.: 78-83-1
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Sweet
pH: 7
Melting Point: -108°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1730878
Merck Reference: 14,5131
UN No.: 1212
MDL No.: MFCD00004740
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂OH Molecular Weight: 74.12 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0.802 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004740 CAS-Nummer: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3 III Merck Index: 13,05148 |