2-Methyl-1-Propanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: iso-Butylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 192 EUR
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
2-Methyl-1-Propanol, Supelco®
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR