2-Methyl-2-Butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Amylenhydrat, tert-Pentylalkohol, tert-Amylalkohol, tert-Pentanol
A18304.0D A18304.0F A18304.AP
A18304.0DEA 532 EUR
A18304.0D A18304.0F A18304.AP
2-Methyl-2-Butanol ≥98%
2-Methyl-2-Butanol
Purity: 98% CAS No.: 75-85-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.805 Refractive Index: 1.4050 Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: ca -12° Boiling Point: 101-103° Beilstein Reference: 1361351 Merck Reference: 14,7140 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004478
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C
Schmelzpunkt: ∼–12 °C
Dichte: 0.805
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218