2-Methyl-2-pentanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19090.06 A19090.14 A19090.22
A19090.06EA 39.9 EUR
A19090.06 A19090.14 A19090.22
2-Methyl-2-pentanol ≥99%
2-Methyl-2-pentanol
Purity: 99% CAS No.: 590-36-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4100 Odour: Alcohol-like Melting Point: -103° Boiling Point: 120-122° Beilstein Reference: 1718951 UN No.: 2560 MDL No.: MFCD00004485
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C
Schmelzpunkt: –103 °C
Dichte: 0,810
Flammpunkt: 30 °C (86 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004485
CAS-Nummer: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
UN: 2560
ADR: 3,III