tert-Butanol ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
390690010
390690025
ACRO390690010EA
60.8
EUR
ACRO390690010
ACRO390690025
tert-Butanol ACS
tert-Butanol
Formel:
(CH₃)₃COH Siedepunkt: 83 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 25…25,5 °C Dichte: 0,78 g/cm³ Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004464 CAS-Nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 12,01577 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Carbonyl compounds | ≤0.01 % (as formaldehyde) |
Titrable acid | ≤0.001 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |