tert-Butanol, wasserfrei ≥99,5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol, 2-Methyl-2-propanol
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41857.AK
41857.K2
41857.M1
41857.AD
41857.AKEA
57.9
EUR
41857.AK
41857.K2
41857.M1
41857.AD
tert-Butanol, wasserfrei ≥99,5%
tert-Butanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formel:
(CH₃)₃COH Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 83 °C Schmelzpunkt: 25 °C Dichte: 0,786 Flammpunkt: 11 °C (52 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004464 CAS-Nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1542 |