tert-Butanol, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol, 2-Methyl-2-propanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22264.1000 8.22264.9025
8.22264.1000EA 40.5 EUR
8.22264.1000 8.22264.9025
tert-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 82,2
Schmelzpunkt: 25,3
Dichte: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR