3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W239100-4KG-K W239100-8KG-K
SIALW239100-4KG-KEA 375 EUR
SIALW239100-4KG-K SIALW239100-8KG-K
3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158,28 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,849 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00002936
CAS-Nummer: 106-21-8
EINECS: 203-374-5