Isoamylalkohol ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-1-butanolGärungsamylalkoholIsopentylalkoholiso-Pentanol
ACRO412730025EA 158 EUR
ACRO412730025 ACRO412730010 ACRO412735000
Isoamylalkohol ACS
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g