Isoamylalkohol ≥98,5% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-1-butanol
, Gärungsamylalkohol
, Isopentylalkohol
, iso-Pentanol
36716.K7EA
294
EUR
36716.K7
36716.AP
36716.K2
Isoamylalkohol ≥98,5% ACS
Isoamylalkohol
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 130…132 °C Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0,809 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002934 CAS-Nummer: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,II Merck Index: 14,5195 |