Isoamylalkohol Gemisch aus Isomeren ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-51-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Unpleasant
Melting Point: -117°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1718835
Merck Reference: 14,5195
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002934
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Siedepunkt: 130…132 °C Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0,809 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002934 CAS-Nummer: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,5195 |