Fast blue BB salt für die Mikroskopie, für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
44670-10G
44670-50G
44670-10GEA
32.6
EUR
44670-10G
44670-50G
Fast blue BB salt für die Mikroskopie, für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Fast blue BB salt
Synonyms: 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Formel:
C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn |
MDL:
MFCD00074765 CAS-Nummer: 5486-84-0 EINECS: 226-817-4 |