4-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methylpentan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M66951-25G M66951-5G
SIALM66951-25GEA 288 EUR
SIALM66951-25G SIALM66951-5G
4-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 152
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002962
CAS-Nummer: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
UN: 1987
ADR: 3 III