Chemie-Vakuum pumpen und systeme MD 1C
Lieferant: VACUUBRAND
20696620 20696600 696601 696602 696622 696621
181-1598EA 3870 EUR
181-1598 181-1147 181-0092 181-0028 181-0019 181-1597
Chemie-Vakuum pumpen und systeme MD 1C
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese Chemie-Vakuumsysteme können für eine Vielzahl von Anwendungen in Chemie- und Physiklaboren eingesetzt werden, um Gase und Dämpfe zu evakuieren und zwischen verschiedenen Gefäßen zu fördern, z.B. als Alternative zu Wasserstrahlpumpen und Drehschieberpumpen. Kompakte Konstruktion, sehr leiser Betrieb, lange Lebensdauer; sehr einfacher Wechsel der Membranen und Ventile. Ölfreies Vakuum.
  • Includes chemistry diaphragm pump with high chemical resistance (parts in contact with media are made from PTFE compounds and similar)
  • High pump volume capacity even at low pressures
  • Standard gas ballast valve for working with condensates
  • Solvent recovery almost 100% with exhaust waste vapour condenser
  • Simple manual control
Pumpe MD 1C:
Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe und erfüllen höchste Ansprüche bezüglich des Endvakuums. Der dreistufige Aufbau dieser platzsparenden Pumpe ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem niedrigen Endvakuum. Sämtliche medienberührten Teile werden aus optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen hergestellt. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Mit dem Gasballastventil ist die MD 1C ideal vorbereitet für das Abpumpen auch leicht kondensierbarer Dämpfe (Hochsieder).
MD 1C + AK+ EK system:
This chemistry vacuum system has a wide range of applications like evacuation, evaporation and pumping of gases and vapors. This system is usable for increased vacuum requirements with high boiling solvents and often replaces rotary vane pumps. Typical applications are rotary evaporators and vacuum drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The waste vapor condenser at the outlet (EK) is highly efficient and compact. The condenser enables near-100-percent solvent recovery, efficient recycling and active protection of the environment.
Comprises a chemistry diaphragm pump, MD 1C, mounted on pump support, suction-side separator (AK) as particle protection and to collect liquid droplets, and insulated exhaust waste vapour condenser (EK) for effective recovery of solvents to protect the environment and for economical recycling.
Bitte beachten Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Einzelheiten über die gesamte Palette der Vacuubrand Chemie-Vakuumsysteme.