2,2-Dimethyl-1,3-propandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan
A10340.0E A10340.30 A10340.36
A10340.0EEA 80.6 EUR
A10340.0E A10340.30 A10340.36
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol ≥99%
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
Purity: 99% CAS No.: 126-30-7 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Mild Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 605291 Merck Reference: 14,6458 MDL No.: MFCD00004685
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Dichte: 1,042
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004685
CAS-Nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 14,6458