2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538256-25G 538256-3KG 538256-500G
SIAL538256-25GEA 26.8 EUR
SIAL538256-25G SIAL538256-3KG SIAL538256-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004685
CAS-Nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547