2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
162502500 162500050
ACRO162502500EA 47 EUR
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Dichte: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004473
CAS-Nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %