2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
A11984.0E A11984.22 A11984.36
A11984.0EEA 305 EUR
A11984.0E A11984.22 A11984.36
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol ≥97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol
Purity: 97% CAS No.: 110-03-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Odourless Boiling Point: 214-215° Beilstein Reference: 1361437 MDL No.: MFCD00004473
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 214…215 °C
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Dichte: 0,898
Flammpunkt: 126 °C (258 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004473
CAS-Nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5