2,2-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
110671-10G 110671-5G
SIAL110671-10GEA 289 EUR
SIAL110671-10G SIAL110671-5G
2,2-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123,7 °C
Dichte: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009404
CAS-Nummer: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II