2,3-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D173207-100G D173207-25G D173207-5G
SIALD173207-100GEA 558 EUR
SIALD173207-100G SIALD173207-25G SIALD173207-5G
2,3-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,6956 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009337
CAS-Nummer: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
UN: 1206
ADR: 3,II