2,4-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D173401-25G D173401-5G
SIALD173401-25GEA 244 EUR
SIALD173401-25G SIALD173401-5G
2,4-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100.2 g/mol
Siedepunkt: 81
Schmelzpunkt: –119.2 °C
Dichte: 0.6734 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008945
CAS-Nummer: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR