2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pristan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P2870-100ML P2870-250ML P2870-500ML
SIALP2870-100MLEA 751 EUR
SIALP2870-100ML SIALP2870-250ML SIALP2870-500ML
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, Sigma-Aldrich®
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
Formel: C₁₉H₄₀
Molecular Weight: 268.53 g/mol
Siedepunkt: 296
Dichte: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008952
CAS-Nummer: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932