2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pristan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9622-10X1ML P9622-5X5ML
SIALP9622-10X1MLEA 0 EUR
SIALP9622-10X1ML SIALP9622-5X5ML
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, SAFC®
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
Formel: C₁₉H₄₀
Molecular Weight: 268.53 g/mol
Siedepunkt: 296
Dichte: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008952
CAS-Nummer: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932