2-Methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: iso-Pentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277258-100ML 277258-1L
SIAL277258-100MLEA 95.4 EUR
SIAL277258-100ML SIAL277258-1L
2-Methylbutan, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 28
Schmelzpunkt: –160 °C
Dichte: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009338
CAS-Nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM