2-Methylbutan ≥99%, Reagenzqualität

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: iso-Pentan

M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-6X1L M32631-500ML
M32631-1LEA 88.01 EUR
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-4X1L M32631-500ML
2-Methylbutan ≥99%, Reagenzqualität
2-Methylbutan

  • ≥95% for general laboratory use.


Beilstein Number: 1730723
RTECS Number: EK4430000
UNSPSC Code: 12191502

Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 7.6 %(V)
Schmelzpunkt: –160 °C
Dichte: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009338
CAS-Nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Vapor Pressure 11.17 psi ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Autoignition Temperature 788 °F
Explosion Limit 8.3 %
Refractive Index n20/D 1.354 (lit.)
Vapor Density 2.6 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR