3,3-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
118451-1G 118451-5G
SIAL118451-1GEA 55.2 EUR
SIAL118451-1G SIAL118451-5G
3,3-Dimethylpentan, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Siedepunkt: 86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,6936 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009322
CAS-Nummer: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
UN: 1206
ADR: 3,II