(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: (2-(Trifluormethyl)phenyl)essigsäure
001978-1G 001978-5G 001978-25G
FLUO001978-1GEA 0 EUR
FLUO001978-1G FLUO001978-5G FLUO001978-25G
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure
Formel: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 98…100 °C
MDL: MFCD00004327
CAS-Nummer: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4