(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (2-(Trifluormethyl)phenyl)essigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235296-1G 235296-5G
SIAL235296-1GEA 23.7 EUR
SIAL235296-1G SIAL235296-5G
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure
Formel: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 98…100 °C
MDL: MFCD00004327
CAS-Nummer: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4