(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18922.03 A18922.06
A18922.03EA 23.9 EUR
A18922.03 A18922.06
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure ≥97%
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 85068-33-3 Molecular Formula: C10H6F6O2 Formula Weight: 272.15 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 6813447
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 272,15 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009908
CAS-Nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6