(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002105-5G 002105-100G 002105-25G
FLUO002105-5GEA 0 EUR
FLUO002105-5G FLUO002105-100G FLUO002105-25G
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…125 °C
MDL: MFCD00009908
CAS-Nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6