(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002185-5G 002185-25G
FLUO002185-5GEA 45.9 EUR
FLUO002185-5G FLUO002185-25G
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MDL: MFCD00004352
CAS-Nummer: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5