1-Naphthylessigsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure
349640250
349641000
349645000
ACRO349640250EA
26.5
EUR
ACRO349640250
ACRO349641000
ACRO349645000
1-Naphthylessigsäure 95%
1-Naphthylessigsäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 126…133 °C Dichte: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004046 CAS-Nummer: 86-87-3 EINECS: 201-705-8 Merck Index: 12,06458 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 133 °C |
GC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...