1-Naphthylessigsäure 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure
A11069.0B A11069.18 A11069.30
A11069.0BEA 284 EUR
A11069.0B A11069.18 A11069.30
1-Naphthylessigsäure 96% may cont. up to 4% 2-isomer
1-Naphthylessigsäure
Purity: 96% CAS No.: 86-87-3 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 126-133° Beilstein Reference: 1308415 Merck Reference: 14,6371 MDL No.: MFCD00004046
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…133 °C
Dichte: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004046
CAS-Nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 14,6371