1-Naphthylessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 50.1 EUR
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
1-Naphthylessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Dichte: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004046
CAS-Nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)