1-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N0640-100G
N0640-25G
SIALN0640-100GEA
117
EUR
SIALN0640-100G
SIALN0640-25G
1-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylessigsäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186.21 g/mol Siedepunkt: 352 Schmelzpunkt: 129…131 °C Dichte: ∼1.263 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004046 CAS-Nummer: 86-87-3 EINECS: 201-705-8 Merck Index: 12,06458 |