2-Naphthylessigsäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: β-Naphthylessigsäure, 2-Naphthalinessigsäure

128220050 128220250 128221000
ACRO128220050EA 42.2 EUR
ACRO128220050 ACRO128220250 ACRO128221000
2-Naphthylessigsäure 99%
2-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004126
CAS-Nummer: 581-96-4
EINECS: 209-475-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR