2-Naphthylessigsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: β-Naphthylessigsäure, 2-Naphthalinessigsäure

A13528.06 A13528.09 A13528.18
A13528.06EA 44.9 EUR
A13528.06 A13528.09 A13528.18
2-Naphthylessigsäure ≥99%
2-Naphthylessigsäure

Purity: 99% CAS No.: 581-96-4 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 973396

Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004126
CAS-Nummer: 581-96-4
EINECS: 209-475-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR