3-Cyclopentylpropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
A18192.14 A18192.22
A18192.14EA 55.9 EUR
A18192.14 A18192.22
3-Cyclopentylpropionsäure ≥98%
3-Cyclopentylpropionsäure
Purity: 98% CAS No.: 140-77-2 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 130-133°/12mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001392
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 130…133 °C (12 mmHg)
Dichte: 0.996
Flammpunkt: 47 °C (117 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001392
CAS-Nummer: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3 III