3-Indolessigsäure, Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 64.5 EUR
1.00353.0010 1.00353.0100
3-Indolessigsäure, Millipore®
3-Indolessigsäure
Formel: C₁₀H₉NO₂
Siedepunkt: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005636
CAS-Nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR