3-Indolessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I2886-100G I2886-25G I2886-5G
SIALI2886-100GEA 388 EUR
SIALI2886-100G SIALI2886-25G SIALI2886-5G
3-Indolessigsäure, Sigma-Aldrich®
3-Indolessigsäure
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Siedepunkt: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005636
CAS-Nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986