3-(3-Indolyl)propionsäure
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Indol-3-yl)propionsäure, 3-Indolpropionsäure, 3-Indol-3-propionsäure
57410-100G-F 57410-25G-F
SIAL57410-100G-FEA 182 EUR
SIAL57410-100G-F SIAL57410-25G-F
3-(3-Indolyl)propionsäure
3-(3-Indolyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189.21 g/mol
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1.356 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005660
CAS-Nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1