4-(3-Indolyl)butansäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Indol-3-buttersäure, 4-(Indol-3-yl)buttersäure

26194554-25G 26194554-5G
MOLE26194554-25GEA 99 EUR
MOLE26194554-25G MOLE26194554-5G
4-(3-Indolyl)butansäure
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molecular Weight: 203.24 g/mol
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR