4-(3-Indolyl)butansäure
Lieferant: Serva
Synonyme:
4-Indol-3-buttersäure, 4-(Indol-3-yl)buttersäure
26172.02
26172.03
26172.04
SERA26172.02EA
0
EUR
SERA26172.02
SERA26172.03
SERA26172.04
4-(3-Indolyl)butansäure
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203.24 g/mol Schmelzpunkt: 121…126 °C Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005664 CAS-Nummer: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04987 |