4-(3-Indolyl)butansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Indol-3-buttersäure, 4-(Indol-3-yl)buttersäure
57310-100G-F 57310-25G-F 57310-5G-F
SIAL57310-100G-FEA 877 EUR
SIAL57310-100G-F SIAL57310-25G-F SIAL57310-5G-F
4-(3-Indolyl)butansäure, Sigma-Aldrich®
4-(3-Indolyl)butansäure
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molecular Weight: 203.24 g/mol
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987