(2-Bromphenyl)essigsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid

296650100 296650050
ACRO296650100EA 29.6 EUR
ACRO296650100 ACRO296650050
(2-Bromphenyl)essigsäure 98%
(2-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 308
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004314
CAS-Nummer: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR