(2-Bromphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16900.06
A16900.14
A16900.22
A16900.06EA
38.3
EUR
A16900.06
A16900.14
A16900.22
(2-Bromphenyl)essigsäure ≥98%
(2-Bromphenyl)essigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 18698-97-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 105-106°
Beilstein Reference: 2250655
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 105…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004314 CAS-Nummer: 18698-97-0 EINECS: 242-509-2 |